C0869
Celastrol
≥98% (HPLC), solid, antioxidant
Sinônimo(s):
10-Hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-picene-2-carboxylic acid, Tripterin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Celastrol, ≥98% (HPLC), solid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
red
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
chave InChI
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
Aplicação
- used intraperitoneally to inject into experimental mice to study its role in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)
- used in culture medium to study its effect on lipopolysaccharide-induced inflammatory injury in human keratinocyte cell culture
- used to study its effect in vitro and in vivo in VCaP cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research