Documentos Principais
SML2345
Sigma-Aldrich
Rhynchophylline
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αE,1′R,6′R,7′S,8′aS)-6′-Ethyl-1,2,2′,3′,6′,7′,8′,8′a-octahydro-α-(methoxymethylene)-2-oxo- Spiro[3H-indole-3,1′(5′H)-indolizine]-7′-acetic acid methyl ester, (7β,16E,20α)-16,17-Didehydro-17-methoxy-2-oxo-corynoxan-16-carboxylic acid methyl ester, Mitrinermin, NSC 21731, Rhynchophyllin, Rhyncophylline, Mitrinermine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
384.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
fonte biológica
Uncaria rhynchophylla
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@H]([C@@]3(CC2)c4c(cccc4)NC3=O)C[C@@H]([C@H](C1)CC)\C(=C/OC)\C(=O)OC
InChI
1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1
chave InChI
DAXYUDFNWXHGBE-KAXDATADSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rhynchophylline is a spirocyclic alkaloid isolated from Uncaria species that exibits numerous pharmacological activities including hypotensive, neuroprotective, anticonvulsive, antiepileptic, antiarrhythmic, anticoagulant, antispasmodic, and sedative. Rhynchophylline modulates voltage-gated K+ (Kv) channel slow inactivation in mouse neuroblastoma N2A cells. Also it acts as noncompetitive antagonists of NMDA receptor channels in Xenopus oocytes.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)