V9389
Violacein
from Janthinobacterium lividum, >98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC), powder, bacterial metabolite
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Violacein from Janthinobacterium lividum, >98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (violacein (minimum 85% violacein) and deoxyviolacein, HPLC)
solubilidade
H2O: insoluble
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=C\C(=C4/c5c(cccc5)NC/4=O)\C1=O)c2c3c([nH]c2)ccc(c3)O
InChI
1S/C20H13N3O3/c24-10-5-6-15-12(7-10)14(9-21-15)17-8-13(19(25)23-17)18-11-3-1-2-4-16(11)22-20(18)26/h1-9,21,24H,(H,22,26)(H,23,25)/b18-13-
chave InChI
XAPNKXIRQFHCHN-AQTBWJFISA-N
Descrição geral
Aplicação
- for cell culture assays
- as a standard to determine the crude violacein concentration in ethanol extracts of D. violaceinigra str. NI28 cultures
- as a standard to identify violacein in the leaf samples of Nicotiana
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?