P2172
C-Phycocyanin from Spirulina sp.
lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Spirulina
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
composição
Protein, ~40% Lowry
concentração
30-50% protein (Lowry)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Spirulina ... cpcA(41380954) , cpcB(41380955)
Aplicação
- as a standard to characterize the fluorescence interactions and oxidation behaviors for model compounds
- as a standard to confirm the antibacterial activity
- to characterize the recombinantly expressed α-subunit of C-phycocyanin from Synechocystis sp. PCC6803 (HisCPC)
- to identify the phycocyanin from water extracted Spirulina maxima sample
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)