Documentos Principais
96145
Supelco
Clorofila a
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H72MgN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
893.49
Beilstein:
3586237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
chave InChI
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Descrição geral
A clorofila a pertence à classe das porfirinas conjugadas com magnésio. É uma das principais formas do pigmento fotossintético oxigenado, a clorofila, que converte a energia luminosa nas partes azul e vermelha da região visível em energia química.
Aplicação
Este padrão analítico também pode ser usado da seguinte forma:
  • Quantificação baseada em espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) de clorofilas (a & b) e feofitinas (a & b) de cinco marcas de amostras de chá verde
  • Desenvolvimento de um método de espectrometria de massa por cromatografia líquida de alto desempenho com detecção por arranjo de diodos (HPLC-DAD-MS) para a separação e determinação de clorofilas e seus derivados em amostras de Taraxacum formosanum
  • Análise de 14 amostras de suplementos alimentares para a quantificação de clorofilas, seus produtos de degradação, carotenoides e feofitinas por um método espectrofotométrico UV-vis após sua separação por cromatografia de camada fina de alto desempenho (HPTLC)
  • Avaliação do efeito da pressão, da temperatura, da taxa de fluxo de CO2 e de um co-solvente polar na extração de fluido supercrítico (SFE) de carotenoides e clorofilas da microalga Scenedesmus obliquus para uso no processamento de alimentos
  • Medição simultânea de clorofilas (a & b) e carotenoides (β-caroteno e licopeno) em amostras de frutas de morango, damasco e framboesa por dois métodos espectrofotométricos UV-vis
Foi descrito um procedimento para coletar complexo de captação de luz IIb (LHCIIb) nativo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Photobiology: The Science of Life and Light (2007)
Yuanyuan Li et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 139, 109941-109941 (2021-01-30)
Chlorophyll can be obtained from a variety of green vegetables. In this study, chlorophyll-rich spinach (Spinacia oleracea L.) extracts were subjected to early-life and adult-life gastrointestinal digestion and colonic fermentation in a murine model in vitro to investigate the biological