C4582
β-Carotene
synthetic, ≥95% (HPLC), crystalline
Sinônimo(s):
β,β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline
Impurezas
α-carotene, essentially free
cor
dark red-purple to red-brown
pf
178-179 °C
solubilidade
hexane: soluble 100 μg/mL
DMSO: 30 μg/mL
H2O: insoluble
ε (coeficiente de extinção)
2160-2280 at 478-479 nm in hexane at 1% (vs. 2280, lit.)
2450-2590 at 450-452 nm in hexane at 1% (vs. 2590, lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
chave InChI
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Aplicação
- as standard for quantification of b-carotene using HPLC analysis
- as a standard for the identification and quantification of authentic standards for carotenoid groups
- for standard curve preparation in the measurement of β-carotene production
- for standard curve preparation in nutritive assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
217.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocolos
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.