C6368
β-Cryptoxanthin
≥97% (TLC)
Sinônimo(s):
Caricaxanthin, Hydroxy-β-carotene
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
cor
faint red to very dark red
pf
169-170 °C
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-21,23-26,36,41H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-/m1/s1
chave InChI
DMASLKHVQRHNES-FKKUPVFPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.