78903
(E/Z)-Phytoene
mixture of isomers, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
chave InChI
YVLPJIGOMTXXLP-KEKOKYSKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?