69553
α-Cryptoxanthin
≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Caroten-3-ol, (3R,6′R)-β,ε-Caroten-3-ol, Physoxanthin, Zeinoxanthin
Selecione um tamanho
£490.00
Selecione um tamanho
About This Item
£490.00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorção UV
λ: 450 nm±10 nm Amax
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-26,36-37,41H,15,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-,37+/m1/s1
chave InChI
NBZANZVJRKXVBH-NHWXEJKLSA-N
1 of 4
Este Item | A2859 | M2444 | SAB4200272 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Gene Information human ... ASF1A(25842) | Gene Information human ... ATG5(9474) | Gene Information human ... MDC1(9656) | Gene Information human ... LMNA(4000) |
antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity monkey, human | species reactivity human |
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?