11775
Canthaxanthin
≥95.0% (HPLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
Canthaxanthin (trans), β-Carotin-4,4′-dione, E 161g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Canthaxanthin, ≥95.0% (HPLC)
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
cor
light red to dark brown
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorção UV
λ: 465 nm±5 nm Amax
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
InChI
1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
chave InChI
FDSDTBUPSURDBL-DKLMTRRASA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?