Documentos Principais
217538
Millipore
β-Carotene
Vitamin A precursor.
Sinônimo(s):
β-Carotene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H56
Número CAS:
Peso molecular:
536.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
descrição
Merck USA index - 14, 1853
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark red
solubilidade
DMSO: soluble
cyclohexane: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(=C(C1(C)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(CCCC2(C)C)C)\C)\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
chave InChI
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Descrição geral
Vitamin A precursor.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Environmental Hazard (N)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
217.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103.3 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Biotina powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
B4639
Biotina
Ácido úrico ≥99%, crystalline
Sigma-Aldrich
U2625
Ácido úrico