C6144
Clorofila a
Powder
Sinônimo(s):
Pheophytin; universal photosynthetic pigment
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Clorofila a, from Anacystis nidulans algae
fonte biológica
Anacystis nidulans algae
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
Impurezas
chlorophyll b, free
cor
blue to very dark blue
pf
150-153 °C
solubilidade
diethyl ether: 0.1 mg/10 mL
ε (coeficiente de extinção)
11.1-12.1 × 104 at 428-430 nm in diethyl ether
8.3-9.4 × 104 at 660-662 nm in diethyl ether
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
chave InChI
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?