fonte biológica
spinach
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
chlorophyll b, essentially free
ε (coeficiente de extinção)
10.6-11.8 × 104 at 428 nm in diethyl ether (vs. 11.17 × 104, lit.)
8.2-9.1 × 104 at 662 nm in diethyl ether (vs. 8.63 × 104, lit.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
chave InChI
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Descrição geral
Aplicação
- para estudar a variação da composição dos carotenoides com mudança de cores e maturação nas sementes de soja
- para examinar o uso de mapas de distribuição de clorofila obtidos a partir de imagens hiperespectrais para o diagnóstico não destrutivo de deficiência de nitrogênio
- como padrão para determinar a concentração do analito pela técnica de fluorescência espectrofotométrica na amostra de água coletada do Rio Amarelo
- como padrão para quantificar a quantidade de pigmentos clorofilosos coletados de algas pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)
- na identificação de feofitina A a partir de pimentas verdes cultivadas de forma ecologicamente correta
- para detectar diferentes espécies de óxido nítrico (NO)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?