Documentos Principais
605972
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C (Spirulina platensis)
99 atom % 13C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
99 atom % 13C
técnica(s)
protein expression: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)