Documentos Principais
586773
Sigma-Aldrich
Algal crude protein extract-15N
98 atom % 15N
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)