Key Documents
426202
Sigma-Aldrich
Algal lipid mixture-13C
99 atom % 13C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
disponibilidade
not available in Japan
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)