Documentos Principais
762598
Sigma-Aldrich
Benzophenone-α-13C,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC12D10O
Peso molecular:
193.27
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+13
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C](C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,13+1
chave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-AUTSVAABSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)