Documentos Principais
491764
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells (Synechococcus sp.)
unlabeled
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Nível de qualidade
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
protein expression: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)