608262
Algal lyophilized cells-13C,15N (Synechococcus sp.)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
disponibilidade
not available in Japan
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)