Documentos Principais
614114
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-d (Synechococcus sp.)
98 atom % D
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)