Documentos Principais
738352
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-15N (spirulina)
98 atom % 15N
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
powder
técnica(s)
protein expression: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)