SML0349
Neferine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Neferine, 4′′-O-Methylliensinine, 4-[[(1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]-phenol, Methylliensinine, Neferin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -34 to -44° (c=0 3. CHCl3)
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C[C@H]2N(C)CCc3cc(OC)c(Oc4cc(C[C@@H]5N(C)CCc6cc(OC)c(OC)cc56)ccc4O)cc23)cc1
InChI
1S/C38H44N2O6/c1-39-15-14-27-21-36(44-5)38(23-30(27)31(39)17-24-7-10-28(42-3)11-8-24)46-34-19-25(9-12-33(34)41)18-32-29-22-37(45-6)35(43-4)20-26(29)13-16-40(32)2/h7-12,19-23,31-32,41H,13-18H2,1-6H3/t31-,32+/m1/s1
chave InChI
MIBATSHDJRIUJK-ZWXJPIIXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of both stress activated (SAPK) and mitogen-activated (MAPK) protein kinases. They form a network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli, including growth factors, chemical or osmotic stress, irradiation, bacterial infection and proinflammatory cytokines.