Documentos Principais
41467
Supelco
Harmane
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
143898
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
chave InChI
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
I1 imidazoline binding site agonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)