286044
Harmine
98%
Sinônimo(s):
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
Ensaio
98%
pf
262-264 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC=CC2=C1NC3=C2C=CC(OC)=C3
InChI
1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
chave InChI
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CDC2(983) , CYP2D6(1565)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?