251127
Bis(tributyltin)
95%
Sinônimo(s):
Hexabutyldistannane, Hexabutylditin
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
densidade
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
chave InChI
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.