SMB00461
Harmine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
InChI
1S/C13H12N2O.ClH/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13;/h3-7,15H,1-2H3;1H
chave InChI
VNPLYCKZIUTKJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)