Documentos Principais
PHL80994
Geraniin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H28O27
Número CAS:
Peso molecular:
952.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]2(C([C@@H]3c4c1c(c(cc4C(=O)OC5C6OC(=O)c7c(c(c(c(c7)O)O)O)c8c(cc(c(c8O)O)O)C(=O)OCC(OC5OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)C6OC(=O)C3=CC2=O)O)O)(O)O)O
InChI
1S/C41H28O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)48)34(54)67-39-33-32-30(64-38(58)12-6-19(47)41(61)40(59,60)23(12)22-11(37(57)66-33)5-17(46)27(51)31(22)68-41)18(63-39)7-62-35(55)9-3-15(44)25(49)28(52)20(9)21-10(36(56)65-32)4-16(45)26(50)29(21)53/h1-6,18,23,30,32-33,39,42-46,48-53,59-61H,7H2/t18?,23-,30?,32?,33?,39?,41-/m0/s1
chave InChI
JQQBXPCJFAKSPG-CFJALHDPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)