D7321
Diosmetin
Sinônimo(s):
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone, 4′-Methylluteolin, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Luteolin 4′-methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
light yellow to yellow
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3
chave InChI
MBNGWHIJMBWFHU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?