Documentos Principais
PHL82542
Fisetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,3′,4′,7-Tetrahydroxyflavone, 5-Desoxyquercetin, Cotinin, Fiestin, Fietin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
286.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)O)O)=O)ccc(c2)O
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-2-3-9-12(6-8)21-15(14(20)13(9)19)7-1-4-10(17)11(18)5-7/h1-6,16-18,20H
chave InChI
XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Silibinin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S0417
Silibinin
Luteolin ≥98% (TLC), powder
Sigma-Aldrich
L9283
Luteolin
Resveratrol ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R5010
Resveratrol