G6910
Ginkgolide B from Ginkgo biloba leaves
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
BN-52021
Ensaio
≥90% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2[C@H](O)[C@@]34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)[C@@]36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6O[C@@]4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O10/c1-6-12(23)28-11-9(21)18-8-5-7(16(2,3)4)17(18)10(22)13(24)29-15(17)30-20(18,14(25)27-8)19(6,11)26/h6-11,15,21-22,26H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9+,10+,11+,15+,17+,18+,19-,20-/m1/s1
chave InChI
SQOJOAFXDQDRGF-MMQTXUMRSA-N
Aplicação
- For the chromatographic separation of the analyte in Ginkgo biloba leaves extract and to study the antimicrobial activity exerted on a variety of Gram-positive and -negative bacteria and yeasts.
- For the determination of the analyte in Ginkgo biloba L. phytopharmaceuticals using high-performance liquid chromatography technique.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?