S0292
Silymarin
flavonolignans
Sinônimo(s):
flavolignans
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Silybum marianum)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
toxicology assay: suitable
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(Oc3c1ccc(c3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
chave InChI
SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- its in vitro antiviral, antibacterial, antifungal activities and cytotoxicity
- its effect of silymarin on bladder contractions in cyclophosphamide (CYP)-induced cystitis rat model
- its effect on liver toxication induced by Fumonisin B1 in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.