Key Documents
G4028
Supelco
Ginkgolide A from Ginkgo biloba leaves
analytical standard, ≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24O9
Número CAS:
Peso molecular:
408.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥90% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC34[C@@]5([H])C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@@]6([H])OC4(C(=O)O5)[C@@]1(O)[C@H](C)C(=O)O2
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
chave InChI
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ginkgolide A is a diterpene lactone, which can be extracted from the leaves of Ginkgo biloba tree.
Aplicação
Ginkgolide A may be used as a standard in the quantitative determination of ginkgolide A, extracted from Ginkgo biloba leaves using reverse phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Constituent of Ginkgo biloba extracts. Antioxidant.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
05485001
Ginkgo biloba extract
Supercritical fluids extraction of Ginkgo ginkgolides and flavonoids
Chiu L K, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 24(1), 77-87 (2002)
Determination of ginkgolides and bilobalide in Ginkgo biloba leaves and phytopharmaceuticals
Beek V A T, et al.
Journal of Chromatography A, 543, 375-387 (1991)
Progress in Drug Research 56 (2012)