SML2230
Nuciferine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Nuciferine, (6aR)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,2-dimethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline, (R)-1,2-Dimethoxyaporphine, (R)-Nuciferine, 1,2-Dimethoxy-6a-aporphine, D-(-)-Nuciferine, Nuciferin, Sanjoinine E, 1,2-Dimethoxy 6aβ-aporphine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Nelumbo nucifera
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(C2=C3C(OC)=C(OC)C=C2CCN1C)CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H21NO2/c1-20-9-8-13-11-16(21-2)19(22-3)18-14-7-5-4-6-12(14)10-15(20)17(13)18/h4-7,11,15H,8-10H2,1-3H3/t15-/m1/s1
chave InChI
ORJVQPIHKOARKV-OAHLLOKOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)