SML0769
Cu-ATSM
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CuII(ATSM), Diacetylbis(N(4)-methylthiosemicarbazonato) copper(II), [[2,2′-(1,2-Dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[N-methylhydrazinecarbothioamidato]]] copper
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, brown to dark red-brown
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)