Key Documents
777676
Sigma-Aldrich
Graphene oxide dispersion
greener alternative
4 mg/mL,dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
Sinônimo(s):
Dispersão de OG em H2O
About This Item
Fórmula linear:
CxOyHz
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
product name
Óxido de grafeno, 4 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
descrição
dispersibility: Polar solvents
Nível de qualidade
forma
dispersion in H2O
Características
avg. no. of layers 1 measured in 0.5mg/mL (>95%)
avg. no. of layers 1
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
4 mg/mL
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
chave InChI
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto pertence à categoria de alternativas mais ecológicas, portanto, está alinhado com o "Design para eficiência energética". As folhas de óxido de grafeno altamente concentradas fornecem a viscosidade necessária para unir os materiais do eletrodo e permitir a impressão em 3D. O uso da água como solvente verde torna esse sistema de tinta aquosa viável para segurança de processamento e secagem e baixo custo. Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
O óxido de grafeno (OG) pode ser usado para uma administração controlada da proteína morfogenética óssea-2 para regeneração óssea. Pode ser usado para fabricar eletrodos transparentes condutores à base de grafeno. O OG é interessante para o uso em dispositivos eletrônicos. Além de serem usados como componentes em dispositivos eletrônicos, o OG e rOG foram usados em materiais nanocompósitos, materiais compósitos poliméricos, armazenamento de energia, aplicações biomédicas, catálise e como tensoativos.
Armazenamento e estabilidade
Vede bem, mantenha ao abrigo da luz e armazene em uma sala fria.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Bone morphogenetic protein-2 for bone regeneration ? Dose reduction through graphene oxide-based delivery
La WG, et al.
Carbon, 78, 428-438 (2014)
Graphene-based transparent conductive electrodes
Yu K and Chen J
Material Matters, 9(1) null
Akira Hafuka et al.
International journal of environmental research and public health, 16(11) (2019-06-04)
We investigated the adsorption characteristics of geosmin and 2-methylisoborneol (MIB) on graphene oxide (GO) in the absence and presence of natural organic matter (NOM). The graphene oxide had fast adsorption kinetics for both compounds because of its open-layered structure, with
Liwen Ji et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(46), 18522-18525 (2011-10-25)
The loss of sulfur cathode material as a result of polysulfide dissolution causes significant capacity fading in rechargeable lithium/sulfur cells. Here, we use a chemical approach to immobilize sulfur and lithium polysulfides via the reactive functional groups on graphene oxide.
Kun Zhang et al.
Nature communications, 3, 1194-1194 (2012-11-15)
Reduction of graphene oxide at the nanoscale is an attractive approach to graphene-based electronics. Here we use a platinum-coated atomic force microscope tip to locally catalyse the reduction of insulating graphene oxide in the presence of hydrogen. Nanoribbons with widths
Artigos
Graphene oxide is a unique material that can be viewed as a single monomolecular layer of graphite with various oxygen containing functionalities such as epoxide, carbonyl, carboxyl and hydroxyl groups.
Carbon nanomaterials (CNMs), such as single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and graphene (Figure 1), have diverse commercial applications including lighter and stronger composite materials, improved energy storage devices, more sensitive sensors, and smaller transistors.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Advanced technologies for energy conversion and storage are widely sought after for their potential to improve consumer and electronic device performance as well as for the prospect of reducing the societal and environmental impact of energy generation.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.