Documentos Principais
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Methyl aspartic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27NO6
Número CAS:
Peso molecular:
425.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
135-140 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
chave InChI
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Aplicação
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)