Documentos Principais
8.52329
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-L-aspartic acid β-tert butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27NO6
Número CAS:
Peso molecular:
425.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
chave InChI
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of N-α-methyl-aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3