Key Documents
8.52363
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Arg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-N-Me-Arg(Pbf)-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H42N4O7S
Número CAS:
Peso molecular:
662.80
Código UNSPSC:
12352209
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Building block for introduction of N-α-methyl-arginine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (ala)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3