773069
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]22/D -25.0°, c = 0.5% in dichloromethane
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
234-239 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C[C@H](N(C)C(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
chave InChI
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Aplicação
It can also be used to prepare Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OAllyl intermediate for the solid-phase synthesis of dithiol Triostin A.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?