Documentos Principais
638641
Sigma-Aldrich
2-Phenylpiperazine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
83-87 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1CNC(CN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10/h1-5,10-12H,6-8H2
chave InChI
RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)