196274
Thiomorpholine
98%
Sinônimo(s):
Tetrahydro-2H-1,4-thiazine, Thiamorpholine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
169 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C1CSCCN1
InChI
1S/C4H9NS/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
chave InChI
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N-Boc-α-alkyl-β-(sec-amino)alanines
- thiomorpholine-N-borane
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?