E45600
Ethyl 1-piperazinecarboxylate
99%
Sinônimo(s):
1-Ethoxycarbonylpiperazine, Piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
273 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O2/c1-2-11-7(10)9-5-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
chave InChI
LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?