484903
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Ensaio
98%
pf
265 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
chave InChI
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
484903-25G | 4061833389874 |
484903-5G | 4061833372722 |