Key Documents
676365
Sigma-Aldrich
4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
96%
Sinônimo(s):
1-Boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
powder or crystals
pf
231-239 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-7(6-12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)