Documentos Principais
11023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Vancomycin Chiral Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L88
descrição
HPLC Column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
80-110 bar pressure (1200-1500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
vancomycin phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
faixa de pH
3.5-7.0
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Moléculas neutras, amidas, ácidos, ésteres e aminas apresentam considerável enantiosseletividade nessas FEQ (fases estacionárias quirais) baseadas em vancomicina. Uma grande variedade de aminas secundárias e terciárias foram separadas no CHIROBIOTIC® V no modo iônico polar. O CHIROBIOTIC® V demonstrou ter muitas das características de separação de fases estacionárias à base de proteínas, mas com estabilidade excepcional e capacidade de amostras muito maior. Foram resolvidos alguns analitos quirais que não foram relatados separadamente em nenhuma outra fase estacionária quiral. CHIROBIOTIC® V e V2 diferem na química de ligação e tamanho de poro da partícula de suporte, o que resulta em diferentes seletividades e capacidades preparativas.
  • Fase ligada: Vancomicina
  • Escala de pH operacional: 3,5-7,0
  • Diâmetro de partícula: 5, 10 ou 16 μm
  • Tamanho de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Aplicação
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of UFLC-MS/MS combined with Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column for the enantioselective analysis of various therapeutic agents in rat plasma, providing a crucial methodological advancement for pharmacokinetic research ( Zhang et al., 2016).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J P Bagnall et al.
Journal of chromatography. A, 1249, 115-129 (2012-07-04)
This paper presents and compares for the first time two chiral LC-QTOF-MS methodologies (utilising CBH and Chirobiotic V columns with cellobiohydrolase and vancomycin as chiral selectors) for the quantification of amphetamine, methamphetamine, MDA (methylenedioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine), propranolol, atenolol, metoprolol, fluoxetine
Analysis of the enantiomers of citalopram and its demethylated metabolites using chiral liquid chromatography
Kosel, M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 719 (1-2), 234-238 (1998)
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)
Ana R Ribeiro et al.
Chemosphere, 95, 589-596 (2013-11-05)
Microbial degradation is the most important process to remove organic pollutants in Waste Water Treatment Plants. Regarding chiral compounds this process is normally enantioselective and needs the suitable analytical methodology to follow the removal of both enantiomers in an accurate
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the