M72404
2-Methylpiperazine
95%
Sinônimo(s):
(±)-2-Methylpiperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
383566
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
p.e.
155 °C/763 mmHg (lit.)
pf
61-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
chave InChI
JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Matteo Arioli et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-25)
This paper aims at elucidating the degradation mechanism of linear polyamidoamines (PAAs) in water. PAAs are synthesized by the aza-Michael polyaddition of prim-monoamines or bis-sec-amines with bisacrylamides. Many PAAs are water-soluble and have potential for biotechnological applications and as flame-retardants.
Sin Ho Kweon et al.
Archives of pharmacal research, 38(11), 2020-2028 (2015-05-10)
Sesquiterpene lactone compounds have received considerable attention in pharmacological research due to their therapeutic effects including anti-cancer and anti-inflammatory activities. In this report, we investigated the effect of arsantin, a sesquiterpene lactone compound present in Artemisia santolina, on cellular differentiation