Key Documents
397164
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
pf
91-93 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
chave InChI
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Aplicação
Valuable synthon for quinoline antibacterials.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)