Documentos Principais
531901
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
96%
Sinônimo(s):
Fluoroquinolonic acid, Q-Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9ClFNO3
Número CAS:
Peso molecular:
281.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
242-245 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
chave InChI
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, also known as fluoroquinolonic acid, can be prepared from ethyl 2,4-dichloro-5-fluorobenzoylacetate. It is formed as an intermediate during the synthesis of ciprofloxacin hydrochloride, a fluorinated quinolone antibacterial drug.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid.
Song J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(4), o503-o504 (2004)