Documentos Principais
465127
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
100-104 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
chave InChI
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
α-Amino Weinreb amide.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Saari, W.S. Fischer, T.E.
Synthesis, 453-453 (1990)
Angelastro, M.R. at al.
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)