About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
162-165 °C (lit.)
pf
115-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CN[C@H](C)CN1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
chave InChI
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Romain Gautier et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(14), e1807383-e1807383 (2019-02-19)
Hybrid metal halides containing perovskite layers have recently shown great potential for applications in solar cells and light-emitting diodes. Such compounds exhibit quantum confinement effects leading to tunable optical and electronic properties. Thus, broadband white-light emission has been observed from
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D179604-1G | 4061826253946 |
D179604-25G | |
D179604-500G | |
D179604-5G | 4061833317457 |